7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fluoroquinolonic acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClFNO₃
MW: 281,6669 g/mol
Point de fusion: 242…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792458
Numéro CAS: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité