3,4-Difluorobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobenzènesulfonamide
3,4-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728800
Numéro CAS: 108966-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité