4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C
Point de fusion: 44289 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052338
Numéro CAS: 394-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité