2,3,4-Trifluoroaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7258-100G PC7258-250G PC7258-25G PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7258-100G APOSPC7258-250G APOSPC7258-25G APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoroaniline 99%
2,3,4-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/48mmHg
Densité: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011737
Numéro CAS: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité