2,4,5-Trifluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoroaniline 98%
2,4,5-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007649
Numéro CAS: 367-34-0
EINECS: 206-692-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité