2,4,6-Trifluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7260-50GEA 114 EUR InStock
APOSPC7260-50G APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
2,4,6-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C/22mmHg
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007650
Numéro CAS: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité