3,4,5-Trifluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoroaniline 98%
3,4,5-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083522
Numéro CAS: 163733-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité