2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 206 EUR InStock
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C/20mmHg
Densité: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061230
Numéro CAS: 161793-17-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité