3,4,5-Trifluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 343 EUR InStock
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083524
Numéro CAS: 78324-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité