Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 302 EUR InStock
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque 98%
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002409
Numéro CAS: 2358-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité