Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque 97%
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042398
Numéro CAS: 28314-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité