2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7283D-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC7283D-5G APOSPC7283D-25G APOSPC7283D-100G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/100mmHg
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013288
Numéro CAS: 143879-80-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité