3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C/10mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074948
Numéro CAS: 134227-45-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité