2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 29 EUR InStock
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631443
Numéro CAS: 261762-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité