Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 186 EUR InStock
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle 99%
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/17mmHg
Densité: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061204
Numéro CAS: 88419-56-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité