Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 167…168 °C
Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070810
Numéro CAS: 79538-29-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité