α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 203 EUR InStock
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluène 97%
α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061209
Numéro CAS: 157911-56-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité