α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 277 EUR InStock
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluène 97%
α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061210
Numéro CAS: 151411-98-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité