1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 496 EUR InStock
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Point d'ébullition: 44…45 °C
Densité: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190641
Numéro CAS: 381-88-4
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité