4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7290-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC7290-1G APOSPC7290-5G
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Formule: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077601
Numéro CAS: 2366-70-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité