1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7291F-5G PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA 273 EUR InStock
APOSPC7291F-5G APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Formule: C₄H₅F₃
MW: 110,08 g/mol
Point d'ébullition: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082625
Numéro CAS: 406-39-3
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité