4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7292-1G PC7292-25G PC7292-5G
APOSPC7292-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7292-1G APOSPC7292-25G APOSPC7292-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C
Point de fusion: 25…32 °C
Point d'éclair: 96.1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077604
Numéro CAS: 406-93-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité