4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7293L-5G PC7293L-1G
APOSPC7293L-5GEA 161 EUR InStock
APOSPC7293L-5G APOSPC7293L-1G
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
4,4,4-Trifluorocrotonamide
Formule: C₄H₄F₃NO
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190644
Numéro CAS: 590-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité