1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 203 EUR InStock
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Formule: C₃H₃F₃O
MW: 112,05 g/mol
Point d'ébullition: 39.1…39.3 °C/748mmHg
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041506
Numéro CAS: 359-41-1
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité