2,2,2-Trifluoroéthylamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
2,2,2-Trifluoroéthylamine 99%
2,2,2-Trifluoroéthylamine
Formule: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Point d'ébullition: 36…38 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –16 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008132
Numéro CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité