4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 230 EUR InStock
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272135
Numéro CAS: 64287-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité