1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7333-1G PC7333-500MG
APOSPC7333-1GEA 413 EUR InStock
APOSPC7333-1G APOSPC7333-500MG
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-([4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
MW: 318,25 g/mol
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704869
Numéro CAS: 942474-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité