4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277447
Numéro CAS: 80517-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité