2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine
PC7366-1G PC7366-250MG PC7366-5G
APOSPC7366-1GEA 108 EUR InStock
APOSPC7366-1G APOSPC7366-250MG APOSPC7366-5G
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% en solution aqueuse
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Formule: C₂H₅F₃N₂
MW: 114,071 g/mol
Densité: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007622
Numéro CAS: 5042-30-8
EINECS: 225-734-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité