1,1,1-Trifluoroiodoéthane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 118 EUR InStock
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoroiodoéthane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoéthane
Formule: C₂H₂F₃I
Point d'ébullition: 53…55 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001082
Numéro CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité