2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672924
Numéro CAS: 36282-26-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité