2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Formule: C₉H₉F₃O₃S
MW: 254,23 g/mol
Point d'ébullition: 87…92 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 36…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000443
Numéro CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité