Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC7378-100G PC7378-500G
APOSPC7378-100GEA 256 EUR InStock
APOSPC7378-100G APOSPC7378-500G
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle 99%
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₄H₂F₆O₂
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C
Densité: 1.464 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000418
Numéro CAS: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité