2-Furoyltrifluoroacetone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
PC7380-5G PC7380-25G
APOSPC7380-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7380-5G APOSPC7380-25G
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
2-Furoyltrifluoroacetone
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: 20…21 °C
Densité: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020935
Numéro CAS: 326-90-9
EINECS: 206-315-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité