2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7383-1GEA 51 EUR InStock
APOSPC7383-1G APOSPC7383-5G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672922
Numéro CAS: 289038-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité