1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7385-1G PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7385-1G APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane 99%
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Formule: C₄H₆F₃I
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041543
Numéro CAS: 461-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité