3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7387-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC7387-1G
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Point de fusion: 214…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143094
Numéro CAS: 202865-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité