2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 68.4 EUR InStock
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C/15mmHg
Point de fusion: 42…47 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070750
Numéro CAS: 1003-99-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité