2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7398-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7398-5G APOSPC7398-25G
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142872
Numéro CAS: 94569-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité