Trifluoromethanesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7406-25G PC7406-5G PC7406-100G
APOSPC7406-25GEA 149 EUR InStock
APOSPC7406-25G APOSPC7406-5G APOSPC7406-100G
Trifluoromethanesulphonamide 98%
Trifluoromethanesulphonamide
Formule: CH₂F₃NO₂S
MW: 149,09 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068714
Numéro CAS: 421-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité