Chlorure de trifluorométhanesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7430-250GEA 1160 EUR InStock
APOSPC7430-250G APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle 97%
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle
Formule: CClF₃O₂S
MW: 168,52 g/mol
Point d'ébullition: 29…32 °C
Densité: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007451
Numéro CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité