1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
PC7433-1G PC7433-25G PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC7433-1G APOSPC7433-25G APOSPC7433-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formule: C₄H₃F₃N₂O₂S
MW: 200,14 g/mol
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037891
Numéro CAS: 29540-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité