2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 154 EUR InStock
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204176
Numéro CAS: 3832-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité