4'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(Trifluorometoxi)fenil]etan-1-ona
APOSPC7433E-50GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluorométhoxyacétophénone 98%
4'-Trifluorométhoxyacétophénone
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C/15mmHg
Densité: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042404
Numéro CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité