2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7434E-25G
APOSPC7434E-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC7434E-25G
2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 98%
2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C/20mmHg
Densité: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042405
Numéro CAS: 94651-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité