3-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7434F-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G APOSPC7434F-25G
3-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97%
3-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 83…86 °C/24mmHg
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042406
Numéro CAS: 52771-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité