4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 95%
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C/27mmHg
Densité: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041530
Numéro CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité