3-(Trifluorométhoxy)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7435-5G PC7435-1G
APOSPC7435-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC7435-5G APOSPC7435-1G
3-(Trifluorométhoxy)benzamide 98%
3-(Trifluorométhoxy)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041512
Numéro CAS: 658-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité