Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7436R-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7436R-5G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-100G
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C/15mmHg
Densité: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042408
Numéro CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité