2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204180
Numéro CAS: 175277-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité